Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero recubrimiento plástico
Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y otros residuos
Marca:  asecos™ 23158
Detalles adicionales : Peso : 9.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17856426
  • 298.92€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • tapa de autocierre con amortiguación
  • apertura mediante un gran pedal con superficie antideslizante
  • asa grande y ergonómica en la parte trasera del contenedor para facilitar el vaciado del mismo
  • certificado FM
Especificaciones
Especificaciones
65 L
535.00 mm
Rojo
21.83 lb.
545.00 mm
22.83 in.
Liquid Disposal Can
21.06 in.
17.2 gal.
580.00 mm
9.9 kg
21.46 in.
Acero