Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero recubrimiento plástico
Tienda Asecos ProductosDescripción
- tapa de autocierre con amortiguación
- apertura mediante un gran pedal con superficie antideslizante
- asa grande y ergonómica en la parte trasera del contenedor para facilitar el vaciado del mismo
- certificado FM
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Fondo (imperial) | 15.04 in. |
| Fondo (métrico) | 382.00 mm |
| Capacidad (imperial) | 5.3 gal. |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 429.00 mm |
| Peso (imperial) | 12.35 lb. |
| Peso (métrico) | 5.6 kg |
| Anchura (métrico) | 385.00 mm |
| Anchura (imperial) | 15.16 in. |
| Mostrar más |