Learn More
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression
Achieves high-level expression in E. coli by the T7 promoter by providing specified genetic surroundings for optimal expression and purification of non-toxic proteins.
Marca:  IBA Lifesciences 5-4265-001
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15653768
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Vectores de expresión PPSG-IGA en E. coli:
Los vectores pPSG-IBA utilizan el promotor T7 y la ARN polimerasa T7 para la transcripción de alto nivel del gen de interés. Como el promotor T7 es más fuerte que el promotor tet, se recomiendan los vectores pPSG-IBA en los casos en los que la expresión con el promotor tet no lleve a rendimientos significativos de la proteína recombinante.
  • Expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 bacteriófago
  • Transcripción de alto nivel por ARN polimerasa T7 en cepas de BL21
  • Expresión de alto nivel de proteínas no tóxicas
  • Inducción por IPTG
  • Adecuado para transcripción/traducción in vitro
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
  • Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
  • El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
pPSG-IBA 65
8
Vector Acceptor para la expresión en E. coli
2-8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo
250 ng/μl
Longitud total: 3469
Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes
Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3)
Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) )
T7
Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mM, 1 mM de EDTA por 5 μL
FLAG-tag para terminaciones N
5 μg