Learn More
Abnova™ STARD3 Recombinant Protein
Human STARD3 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH08747 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 10948 |
Peso molecular | 74.69 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195902
|
Abnova™
H00010948-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105912
|
Abnova™
H00010948-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of a subfamily of lipid trafficking proteins that are characterized by a C-terminal steroidogenic acute regulatory domain and an N-terminal metastatic lymph node 64 domain. The encoded protein localizes to the membranes of late endosomes and may be involved in exporting cholesterol. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
- Theoretical MW (kDa): 74.69
- Preparation method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MSKLPRELTRDLERSLPAVASLGSSLSHSQSLSSHLLPPPEKRRAISDVRRTFCLFVTFDLLFISLLWIIELNTNTGIRKNLEQEIIQYNFKTSFFDIFVLAFFRFSGLLLGYAVLQLRHWWVIAVTTLVSSAFLIVKVILSELLSKGAFGYLLPIVSFVLAWLETWFLDFKVLPQEAEEERWYLAAQVAVARGPLLFSGALSEGQFYSPPESFAGSDNESDEEVAGKKSFSAQEREYIRQGKEATAVVDQILAQEENWKFEKNNEYGDTVYTIEVPFHGKTFILKTFLPCPAELVYQEVILQPERMVLWNKTVTACQILQRVEDNTLISYDVSAGAAGGVVSPRDFVNVRRIERRRDRYLSSGIATSHSAKPPTHKYVRGENGPGGFIVLKSASNPRVCTFVWILNTDLKGRLPRYLIHQSLAATMFEFAFHLRQRISELGARA
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH08747 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
74.69 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
STARD3 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10948 | |
STARD3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSKLPRELTRDLERSLPAVASLGSSLSHSQSLSSHLLPPPEKRRAISDVRRTFCLFVTFDLLFISLLWIIELNTNTGIRKNLEQEIIQYNFKTSFFDIFVLAFFRFSGLLLGYAVLQLRHWWVIAVTTLVSSAFLIVKVILSELLSKGAFGYLLPIVSFVLAWLETWFLDFKVLPQEAEEERWYLAAQVAVARGPLLFSGALSEGQFYSPPESFAGSDNESDEEVAGKKSFSAQEREYIRQGKEATAVVDQILAQEENWKFEKNNEYGDTVYTIEVPFHGKTFILKTFLPCPAELVYQEVILQPERMVLWNKTVTACQILQRVEDNTLISYDVSAGAAGGVVSPRDFVNVRRIERRRDRYLSSGIATSHSAKPPTHKYVRGENGPGGFIVLKSASNPRVCTFVWILNTDLKGRLPRYLIHQSLAATMFEFAFHLRQRISELGARA | |
CAB1/FLJ41370/MLN64/es64 | |
STARD3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |