Learn More
StAR (Steroidogenic Acute Regulator) (Leydig Cell Marker) Mouse, Clone: STAR/2140, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6770-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920928
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
StAR (Steroidogenic Acute Regulator) (Leydig Cell Marker)
Cytoplasmic (Mitochondria)
STAR/2140
Unconjugated
Mouse
30kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6770
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment (apprx. aa 39-108) of human STAR protein
K-562 cells. Adrenal or Testicular Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.