Learn More
StAR (Steroidogenic Acute Regulator) (Leydig Cell Marker) Mouse, Clone: STAR/2140, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | StAR (Steroidogenic Acute Regulator) (Leydig Cell Marker) |
---|---|
Clon | STAR/2140 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930928
|
EnquireBio
6770-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920928
|
EnquireBio
6770-MSM3-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
StAR (Steroidogenic Acute Regulator) (Leydig Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment (apprx. aa 39-108) of human STAR protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
30kDa |
STAR/2140 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
6770 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic (Mitochondria) | |
K-562 cells. Adrenal or Testicular Carcinoma |