Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE23334B
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9 | |
Cajas (12) | |
Congeladores verticales | |
130 mm (caja) |
3 x 4 | |
Acero inoxidable | |
560 x 140 x 401 mm |