Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
138.00€ - 226.00€
Especificaciones
Incluye Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Altura (métrico) 130 mm (Caja)
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12409530
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE23332B
Cajas (9)
165.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12429530
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE23334B
Cajas (12)
193.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12449530
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE23336B
Cajas (10)
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12469520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE23328B
Cajas (6)
138.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12469530
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE23338B
Cajas (15)
226.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12489520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE23330B
Cajas (8)
159.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9
Acero inoxidable
Congeladores verticales
130 mm (Caja)