Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiter Plates
For safe and secure microtiter plate storage in chest freezers. Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
Marca: Tenak™ TE27212
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Se suministra con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Disponibles en diversas alturas
- Puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricado con acero inoxidable
Información de órdenes
DimensionsLxWxH
Especificaciones
Gradilla estándar | |
No | |
Acero inoxidable | |
Sí | |
Congelador horizontal | |
135 x 92 x 346 mm | |
92 mm | |
135 mm |
Varilla de fijación | |
Para estantes de 85 mm de altura | |
4 | |
Placas Microtiter | |
1/paquete | |
135 mm | |
346 mm |