Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiter Plates
For safe and secure microtiter plate storage in chest freezers. Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
78.95€ - 125.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla estándar |
---|---|
Incluye | Varilla de fijación |
Cierre incluido | No |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Placas Microtiter |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15240894
|
Tenak™
TE27174 |
135 x 92 x 695 mm |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200884
|
Tenak™
TE27134 |
135 x 92 x 398 mm |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210894
|
Tenak™
TE27168 |
135 x 92 x 465 mm |
95.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15250894
|
Tenak™
TE27176 |
135 x 92 x 651 mm |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260894
|
Tenak™
TE27178 |
135 x 92 x 698 mm |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15270904
|
Tenak™
TE27212 |
135 x 92 x 346 mm |
78.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Provided with a locking rod to secure cryoboxes
- Available in a range of heights
- Can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Manufactured from stainless steel
Especificaciones
Gradilla estándar | |
No | |
Placas Microtiter | |
1/pack | |
135 mm |
Varilla de fijación | |
Acero inoxidable | |
Congelador horizontal | |
92 mm |