Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiter Plates
For safe and secure microtiter plate storage in chest freezers. Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
Marca: Tenak™ TE27174
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
- Se suministra con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Disponibles en diversas alturas
- Puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Varilla de fijación | |
No | |
Acero inoxidable | |
Congelador horizontal | |
135 x 92 x 695 mm | |
605 mm |
Gradilla estándar | |
Para estantes de 45 mm de altura | |
Placas Microtiter | |
1/pack | |
92 mm | |
135 mm |