Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
Marca: Saint Gobain Life Sciences T3316-33
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de caudal
- Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Transfer Tubing | |
0.5 in. | |
Silicone | |
49.2 ft. | |
0.09 in. | |
Aplicaciones de alimentos y bebidas | |
-80 °C | |
Translúcido | |
392°F |
FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993 | |
12,7 mm | |
17,5 mm | |
15 m | |
2,4 mm | |
-112°F | |
1 unidad | |
50 (Shore A) | |
de 200 °C |