Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
348.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Transfer Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 |
Material | Silicio |
Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11988179
|
Saint Gobain Life Sciences
T3306-33 |
4,8 mm | 9,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11998179
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-14 |
6.4mm | 11.2mm |
705.00€
15 metros |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11908189
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-17 |
8 mm | 12.8mm |
810.00€
15 metros |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
12326889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3314-33 |
11,1 mm | 15,9 mm |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12366889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3320-33 |
15,9 mm | 20,6 mm |
745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10683751
|
Saint Gobain Life Sciences
T3316-33 |
12,7 mm | 17,5 mm |
605.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11918189
|
Saint Gobain Life Sciences
T3312-33 |
9,5 mm | 14,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, laboratorio, trabajos de alta pureza• Características: silicona platino
• Superficie ultra lisa contra el desarrollo de las bacterias, facilitando la limpieza y la esterilización
• Relargaje mínimo para preservar la pureza del fluido
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA (alimentario), fabricado según las prescripciones BPL y según los criterios NSF
• Silicona Tygon 3350
Especificaciones
Transfer Tubing | |
Silicio | |
15 m | |
2.4mm | |
De –80 a 200 °C | |
Shore (A) 50° | |
De –80 a 200 °C |
FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 | |
49.2 ft. | |
0.09 in. | |
-112°F | |
Translúcido | |
392°F |