Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x780x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x780x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
650.49€ - 705.95€
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 366 x 900 x 780 mm |
---|---|
N.º de puertas | 2 |
N.º de estantes | 1 |
Tipo de producto | Armario montado en pared |
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15723122
|
Koettermann™
307-00206 |
Sí |
705.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15713122
|
Koettermann™
307-00205 |
No |
650.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Wall-mounted cabinet
- Two doors
- One shelf
- Side panels
Especificaciones
366 x 900 x 780 mm | |
2 | |
1 | |
Armario montado en pared |