Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x630x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x630x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
444.83€ - 474.87€
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 366 x 600 x 630 mm |
---|---|
Tipo de puerta | Puerta basculante izquierda |
N.º de puertas | 1 |
N.º de estantes | 1 |
Tipo de producto | Armario montado en pared |
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15763102
|
Koettermann™
307-00190 |
Sí |
474.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15753102
|
Koettermann™
307-00189 |
No |
444.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Wall-mounted cabinet
- One door
- One shelf
- Side panels
Especificaciones
366 x 600 x 630 mm | |
1 | |
Armario montado en pared |
Puerta basculante izquierda | |
1 |