Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de extensión de tres dientes estándar
Sujete de forma segura matraces, vasos de precipitados y buretas con estas pinzas de extensión. Las pinzas de extensión de tres dientes estándar cuentan con un innovador diseño de horquilla cerrado que minimiza la contaminación y la corrosión de los componentes internos y resulta fácil de limpiar y descontaminar.
Marca:  Cole-Parmer™ 08021-22
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755419
  • 58.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño permite el uso de la profundidad completa de las abrazaderas: sin la interferencia de resortes o funcionamientos internos.’– Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble.“” Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
  • Disponibles en 3 tamaños diferentes, pequeño, medio y grande
  • Fabricadas con cinc niquelado
  • Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100 °C.
  • Ideal para objetos de forma irregular
  • Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Zinc niquelado
160,02 mm
Pinzas de uso general
39 mm
Pequeño