Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de extensión de tres dientes estándar
Código de producto. p-8005014 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
39 mm
46 mm
71 mm
105 mm
108 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11775419 108 mm 1 PCS
11785429 46 mm cada uno
11765419 71 mm cada uno
11705439 105 mm cada uno
11755419 39 mm 1 PCS
5 options
Código de producto. 11775419
Marca: Cole-Parmer™ 0802126
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete de forma segura matraces, vasos de precipitados y buretas con estas abrazaderas de extensión. Las abrazaderas de extensión de tres dientes de alta resistencia cuentan con un innovador diseño de horquilla cerrado que minimiza la contaminación y la corrosión de los componentes internos y resulta fácil de limpiar y descontaminar.
El diseño permite el uso de la profundidad completa de las abrazaderas: sin la interferencia de resortes o funcionamientos internos. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
  • Disponibles en 3 tamaños diferentes, pequeño, medio y grande
  • Fabricadas con cinc niquelado
  • Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100°C.
  • Ideal para objetos de forma irregular
  • Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas de uso general
Material Zinc niquelado
Diámetro (métrico) 108 mm
Longitud (métrico) 247,9 mm
Tamaño Grande