Learn More
Cole-Parmer™ Sondas para termómetro de termopar Oakton™ de entrada doble J, K, T, E†
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
68.70€
Especificaciones
Diámetro de la sonda (imperial) | 0,09 in |
---|---|
Diámetro de la sonda (métrico) | 2,3 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores de materiales suaves o semisuaves |
Material | Vidrio, Nailon |
Tipo de producto | Tipo T |
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11795248
|
Cole-Parmer™
08500-65 |
Penetración, tipo T | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 418 °F a + 1650 °F) | De -250 °C a +899 °C |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
Termopar JKT de penetración• Termopar JKT de uso general
Garantía
6 Month
Especificaciones
0,09 in | |
Interiores de materiales suaves o semisuaves | |
Tipo T | |
900 °C | |
− 250 °C | |
De -250 °C a +899 °C |
2,3 mm | |
Vidrio, Nailon | |
1650 °F | |
− 418 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 418 °F a + 1650 °F) | |
Termómetro termopar |