Learn More
Cole-Parmer™ Sondas para termómetro de termopar Oakton™ de entrada doble J, K, T, E†
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
Marca: Cole-Parmer™ 08500-65
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
- Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
- Las asas de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Las asas de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
- Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
Servicio Técnico
6 meses
Especificaciones
0,09 in | |
Interiores de materiales suaves o semisuaves | |
Penetración, tipo T | |
1650 °F | |
− 418 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 418 °F a + 1650 °F) | |
Termómetro termopar |
2,3 mm | |
Vidrio, Nailon | |
Tipo T | |
900 °C | |
− 250 °C | |
De -250 °C a +899 °C |