Learn More
RUBIS Pinzas de cola larga
Pinzas largas - Acero Inox, mango dentado
33.05€ - 44.06€
Especificaciones
Estilo de punta | Punto fino |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Pinzas de alta precisión |
Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
Tipo | Pinzas pequeñas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11719165
|
RUBIS
232/8 |
215 mm | 8.46 in. |
33.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11729165
|
RUBIS
232/10 |
255 mm | 10.04 in. |
39.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11739165
|
RUBIS
232/12 |
300 mm | 11.81 in. |
44.06€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Langschwänzige Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Geriffelte Griffe
- Gezackte Spitzen für besseren Halt
- Stumpfe Spitzen
- Geeignet für kryogene Anwendungen
- Stark
Especificaciones
Punto fino | |
Pinzas de alta precisión | |
Pinzas pequeñas |
Acero inoxidable | |
1 unidad |