Learn More
RUBIS Pinzas de cola larga
Pinzas largas - Acero Inox, mango dentado
Marca: RUBIS 232/10
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Langschwänzige Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Geriffelte Griffe
- Gezackte Spitzen für besseren Halt
- Stumpfe Spitzen
- Geeignet für kryogene Anwendungen
- Stark
Especificaciones
Punto fino | |
Acero inoxidable | |
Pinzas de alta precisión | |
Pinzas pequeñas |
10.04 in. | |
255 mm | |
1 unidad |