Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm OD, 50 mm H, Soft Solder Seam
Constructed with a soft solder seam and a sieve of stainless steel cloth.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.222-063
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796727
  • 173.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Resistente al calor
  • Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Especificaciones
Resisten el calor hasta 170 °C
2,24 mm
200 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2,24 mm
Interior: 50 mm
Certificados
Ver productos accesorios