Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm OD, 50 mm H, Soft Solder Seam
Código de producto. p-7159192
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
56 μm
2,24 mm
450 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11766687 56 μm cada uno
11786707 450 μm cada uno
11796727 2,24 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11766687
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.221021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Constructed with a soft solder seam and a sieve of stainless steel cloth.
  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Resistente al calor
  • Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Descripción Resisten el calor hasta 170 °C
Tamaño de poro 56 μm
Certificaciones/conformidad 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Altura (métrico) Interior: 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Screen Size 56 μm
Mesh Material Acero inoxidable