Learn More
Buerkle™ Recipiente de seguridad de acero inoxidable
El recipiente de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrece seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
Marca: Buerkle™ 2601-5050
Detalles adicionales : Peso : 12.10200kg
Descripción
- Recipientes de seguridad para almacenamiento de acero inoxidable de alta calidad AISI 304 (1.4301)/AISI 316 Ti (1.4571) cuyos lados tienen un grosor de 0,8 mm
- Con una protección contra explosiones a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva, así como sellos fabricados en PTFE, los contenedores tienen un alto grado de resistencia química.
- El equilibrio de presión se produce a partir de unos 0,3 bar.
- Se puede establecer una ventilación constante mediante una palanca de plástico que se encuentra en el tapón de rosca.
Especificaciones
Contenedor de seguridad: | |
50 l | |
Acero inoxidable | |
600 mm |
Tapón de rosca, válvula de descarga de presión | |
Almacenamiento | |
Tapón de rosca y válvula de descarga de presión | |
365 mm |