Learn More
Buerkle™ Recipiente de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. p-7230480 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
25 l
50 l
Tipo de tapón:
Lengüeta, válvula de descarga de presión
Tapón de rosca, válvula de descarga de presión
Para utilizar con (aplicación):
Almacenamiento
Almacenamiento y transferencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Para utilizar con (aplicación) unitSize
15360605 10 l Lengüeta, válvula de descarga de presión Almacenamiento y transferencia cada uno
15941602 10 l Lengüeta, válvula de descarga de presión Almacenamiento y transferencia cada uno
17104165 25 l Lengüeta, válvula de descarga de presión Almacenamiento cada uno
15463375 50 l Tapón de rosca, válvula de descarga de presión Almacenamiento cada uno
4 options
Código de producto. 15360605
Marca: Buerkle™ 26014010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El recipiente de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrece seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
  • Recipientes de seguridad para almacenamiento de acero inoxidable de alta calidad AISI 304 (1.4301)/AISI 316 Ti (1.4571) cuyos lados tienen un grosor de 0,8 mm
  • Con una protección contra explosiones a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva, así como sellos fabricados en PTFE, los contenedores tienen un alto grado de resistencia química.
  • El equilibrio de presión se produce a partir de unos 0,3 bar.
  • Se puede establecer una ventilación constante mediante una palanca de plástico que se encuentra en el tapón de rosca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de seguridad:
Tipo de tapón Lengüeta, válvula de descarga de presión
Capacidad (métrico) 10 l
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transferencia
Material Acero inoxidable
Incluye Lengüeta, válvula de descarga de presión, visor de contenido
Grosor (métrico) 0,8 mm
Altura (métrico) 350 mm
Diámetro exterior (métrico) 260 mm