Learn More
JP Selecta™ Stainless Steel Rack
25.97€ - 63.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | matriz, red, conjunto | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | matriz, red, conjunto | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12057504
|
JP Selecta™
1025824 |
235 x 95 x 110 mm | 8 x 3 | 24 |
25.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12002784
|
JP Selecta™
1000608 |
210 x 210 x 40 mm | 10 x 10 | 100 |
45.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12188260
|
JP Selecta™
1000606 |
162 x 162 x 60 mm | 10 x 10 | 100 |
37.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12022784
|
JP Selecta™
1000610 |
210 x 110 x 60 mm | 10 x 10 | 100 |
49.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12042784
|
JP Selecta™
1000612 |
210 x 210 x 85 mm | 10 x 10 | 100 |
47.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12037434
|
JP Selecta™
1004024 |
345 x 130 x 110 mm | 8 x 3 | 24 |
63.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12027504
|
JP Selecta™
1025524 |
160 x 65 x 80 mm | 8 x 3 | 24 |
35.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12178260
|
JP Selecta™
1000604 |
162 x 162 x 35 mm | 10 x 10 | 100 |
41.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12092774
|
JP Selecta™
1000607 |
210 x 110 x 60 mm | 10 x 5 | 50 |
44.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12032784
|
JP Selecta™
1000611 |
210 x 110 x 85 mm | 10 x 5 | 50 |
33.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12022824
|
JP Selecta™
1000832 |
60 x 220 x 110 mm | 50 |
33.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12067504
|
JP Selecta™
1025848 |
235 x 180 x 110 mm | 8 x 6 | 48 |
53.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Rack para tubos | |
Acero inoxidable | |
1 unidad |