Learn More
Merck Soporte de filtro por presión
Fabricado de acero inoxidable
2380.00€ - 2995.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 11,3 cm2 |
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10412521
|
Merck
XX4004700 |
100 mL | 29,2 cm (soporte de 100 ml), 53,3 cm (soporte de 340 ml) |
2380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10228300
|
Merck
XX4004740 |
340 mL | 53,3 cm |
2995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de volúmenes pequeños mediante filtración por presión de gas a través de la membrana correspondiente sujetada en la base de soporte.
- Diám. de filtro: 47 mm
- Área de filtración: Filtro de membrana de 11.3 cm2
- Diámetro del prefiltro: 42 mm (prefiltro de profundidad gruesa) o 47 mm (prefiltro de membrana)
- Presión máxima de entrada: 6.9 bar (100 psi)
- Accesorios de entrada: conector de manguera de 9.5 mm (3/8 pulg)
- Accesorios de salida: El tapón de silicona perforado n.º 8 se monta en un matraz de filtración estándar de 1 l
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Acero inoxidable | |
11,3 cm2 | |
7 cm |