Learn More
Merck Soporte de filtro por presión
Fabricado de acero inoxidable
Marca: Merck XX4004740
2781.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Características y ventajas:- El soporte del filtro tiene un depósito con capacidad para 100 ml (o 340 ml) de líquido para la filtración por lotes
- Esterilizable en autoclave con membrana en su lugar para una filtración estéril
Aplicaciones: Filtración por lotes
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
53,3 cm |
Acero inoxidable | |
11,3 cm2 | |
340 mL | |
7 cm |