Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Pharma Scoops
Seamless design for peace of mind
Marca:  SP Bel-Art™ F36738-0750
Detalles adicionales : Peso : 0.54430kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16854146
  • 206.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las cucharas reutilizables de alta calidad se pueden utilizar para la manipulación de polvos y gránulos en entornos farmacéuticos y de manipulación de alimentos.
  • Acero inoxidable de grado 316 para el sector farmacéutico
  • Diseño sin juntas fácil de limpiar para ayudar a prevenir la contaminación cruzada
  • Alta resistencia a la sal y los ácidos, ideal para el muestreo de alimentos
  • Conformidad con la GMP
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
26,4 oz
750 mL