Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Pharma Scoops
Seamless design for peace of mind
88.95€ - 295.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16814146
|
SP Bel-Art™
F36738-0010 |
1 l (34 oz) | 10 mL |
88.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16824146
|
SP Bel-Art™
F36738-0050 |
1,7 oz | 50 mL |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16834146
|
SP Bel-Art™
F36738-0100 |
3,5 oz | 100 mL |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16844146
|
SP Bel-Art™
F36738-0500 |
17,6 oz | 500 mL |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16854146
|
SP Bel-Art™
F36738-0750 |
26,4 oz | 750 mL |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16864146
|
SP Bel-Art™
F36738-1000 |
35,2 oz | 1000 mL |
233.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16874146
|
SP Bel-Art™
F36738-1250 |
44 oz | 1250 mL |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16884146
|
SP Bel-Art™
F36738-1700 |
60 oz | 1700 mL |
254.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16894146
|
SP Bel-Art™
F36738-2500 |
88 oz | 2500 mL |
295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Reusable, high-quality scoops can be used for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings
- Pharmaceutical grade 316 Stainless Steel
- Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
- High salt and acid resistance, ideal for food sampling
- GMP compliant
- Autoclavable
Especificaciones
Acero inoxidable |