Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E1 Reference Line Weight Without DAkkS Calibration Certificate Código de producto.: 10317591
Fecha estimada de envoi: 21-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    275.00€ / cada uno
    Ahorro 9.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E1 Reference Line Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Código de producto. 10317591 Tienda Sartorius Productos
2 g, cada uno
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10317591
Marca: Sartorius™ YCW32100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    275.00€ / cada uno
    Ahorro 9.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-01-2026
Solo quedan null
Especificaciones
Material del envase Madera
Masa 2 g
Título del producto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E1 Reference Line Weight Without DAkkS Calibration Certificate >