Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Zona de Acero Inoxidable V4A Novartos Uno
Tomamuestras de Zona de Acero Inoxidable V4A Novartos Uno Buerkle™ con dos cámaras para muestras y sin grietas.
Marca: Buerkle™ 5358-1400
1739.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.36400kg
Descripción
- Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
- Los insertos están disponibles en volúmenes de 0 a 4,0 ml
- Las profundidades de inserción pueden leerse fácilmente en la escala de profundidad grabada con láser
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sin ranuras y pulido a mano
- 25 mm Ø
Especificaciones
Muestreador de farmacia | |
Forma de t | |
25 mm |
Acero inoxidable (V4A) | |
Productos alimenticios | |
1400 mm |