Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Zona de Acero Inoxidable V4A Novartos Uno
Tomamuestras de Zona de Acero Inoxidable V4A Novartos Uno Buerkle™ con dos cámaras para muestras y sin grietas.
1795.00€ - 1920.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (V4A) |
---|---|
Tipo de mango | Forma de t |
Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10483464
|
Buerkle™
5358-0600 |
600 mm |
1795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10644745
|
Buerkle™
5358-1001 |
1000 mm |
1880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15306287
|
Buerkle™
5358-1400 |
1400 mm |
1920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
- Los insertos están disponibles en volúmenes de 0 a 4,0 ml
- Las profundidades de inserción pueden leerse fácilmente en la escala de profundidad grabada con láser
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sin ranuras y pulido a mano
- 25 mm Ø
Especificaciones
Acero inoxidable (V4A) | |
Forma de t | |
25 mm |