Learn More
Cole-Parmer™ Conjuntos de paletas de mezcla de acero inoxidable de alta eficacia
Maximice su mezcla con estos conjuntos de palas de mezcla. Los conjuntos de paletas de mezcla de acero inoxidable de alta eficacia son ideales para líquidos muy viscosos o semisólidos.
Marca: Cole-Parmer™ 04541-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El conjunto está hecho de acero inoxidable 303/304.
- El eje y la hélice se combinan en una práctica pieza mezcladora.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
95,25 mm | |
Para líquidos muy viscosos o semisólidos. | |
1 unidad |
9,5 mm | |
533,4 mm | |
Conjunto de eje de mezclador |