Learn More
Cole-Parmer™ Conjuntos de paletas de mezcla de acero inoxidable de alta eficacia
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
381 mm
533,4 mm
Diámetro del eje (métrico):
6,35 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El conjunto está hecho de acero inoxidable 303/304.
- El eje y la hélice se combinan en una práctica pieza mezcladora.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 66,675 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 6,35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos muy viscosos o semisólidos. |
| Longitud (métrico) | 381 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Conjunto de eje de mezclador |