Learn More
Bochem™ Bandeja de laboratorio de acero inoxidable
Fabricada por Bochem™, la bandeja de laboratorio de acero inoxidable es útil para contener y transportar artículos utilizados para experimentación en el laboratorio.
Marca: Bochem™ 8703
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Ángulos redondos
- Laterales de acero para proteger el contenido
Especificaciones
355 x 305 mm | |
60 mm | |
Acero inoxidable | |
260 mm (inferior), 305 mm (superior) | |
Rectangulares |
355 x 305 x 60 mm | |
320 mm (inferior), 355 mm (superior) | |
Bandeja de laboratorio | |
1 unidad |