Learn More
Bochem™ Bandeja de laboratorio de acero inoxidable
Descripción
- Acero inoxidable
- Ángulos redondos
- Laterales de acero para proteger el contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 290 x 220 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 220 x 60 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm/290 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja de laboratorio |
| Anchura (métrico) | 180 mm/220 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Rectangulares |