Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Unions
Provide low dead volume connections for optimum chromatography
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 103330
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Bajo volumen muerto
- Para aplicaciones a altas temperaturas
- Conexiones sin fugas
- No requieren empalme posterior
- Se utilizan con empalmes de grafito, grafito/Vespel™ o PTFE
- Adecuadas para tubos revestidos de vidrio, sílice fundida, metal, plástico o vidrio
- Sin embutir y sin distorsión del tubo
Especificaciones
Unión para tubos con un DE de 6,35 × 6,35 mm (1/4 × 1/4 pulgadas) | |
0,0625 x 0,0625 pulg. | |
Acero inoxidable |