Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Unions
Provide low dead volume connections for optimum chromatography
59.60€ - 62.20€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15269103
|
Trajan Scientific and Medical™
103330 |
0,0625 x 0,0625 pulg. |
62.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15209103
|
Trajan Scientific and Medical™
101270 |
0,25 x 0,25 pulg. |
59.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Low dead volume
- For high temperature applications
- Leak-free connections
- Does not require back ferrules
- Used with Graphite, Graphite Vespel™ or PTFE ferrules
- Suitable for glass, fused silica, metal, plastic or glass lined tubing
- Non-swaging and no tube distortion
Especificaciones
Acero inoxidable |