Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Unions
Provide low dead volume connections for optimum chromatography
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 101270
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15209103
  • 59.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bajo volumen muerto
  • Para aplicaciones a altas temperaturas
  • Conexiones sin fugas
  • No requieren empalme posterior
  • Se utilizan con empalmes de grafito, grafito/Vespel™ o PTFE
  • Adecuadas para tubos revestidos de vidrio, sílice fundida, metal, plástico o vidrio
  • Sin embutir y sin distorsión del tubo
Especificaciones
Especificaciones
0,25 x 0,25 pulg.
Acero inoxidable
6,35 mm