Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Economy Scoops
Reusable to help reduce waste
Marca:  SP Bel-Art™ F36739-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.86180kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16804156
  • 41.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuchara resistente y de bajo coste, ideal para uso general en laboratorio con lados altos para evitar derrames
  • Las cucharas reutilizables de alta calidad ayudan a reducir los residuos de laboratorio
  • Útil en aplicaciones con exposición a la sal limitada
  • Acero inoxidable, grado 304
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
35,2 oz
1000 mL