Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Economy Scoops
Reusable to help reduce waste
41.10€ - 61.60€
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16804156
|
SP Bel-Art™
F36739-1000 |
35,2 oz | 1000 mL |
41.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16814156
|
SP Bel-Art™
F36739-1500 |
52,8 oz | 1500 mL |
47.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16824156
|
SP Bel-Art™
F36739-2000 |
88 oz | 2000 mL |
61.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage
- Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
- Useful in applications with limited salt exposure
- Stainless Steel grade 304
- Autoclavable
Especificaciones
Acero inoxidable |