Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 139mm wide
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
Marca: Tenak™ TE29332
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Consta de una gradilla con dos cajones, tapa y asa en la parte frontal
- Disponible en dos anchuras distintas
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Tapa | |
Sí | |
Muestras de tamaño especial | |
1 paquetes | |
560 x 139 x 325 mm | |
325 mm |
Gradilla de bandeja doble | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 paquetes | |
139 mm | |
560 mm |