Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 139mm wide
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
158.00€ - 205.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de bandeja doble |
---|---|
Incluye | Tapa |
Cierre incluido | Sí |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Muestras de tamaño especial |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12407010
|
Tenak™
TE29328 |
560 x 139 x 280 mm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12447010
|
Tenak™
TE29354 |
680 x 139 x 225 mm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12497000
|
Tenak™
TE29324 |
560 x 139 x 225 mm |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12417010
|
Tenak™
TE29332 |
560 x 139 x 325 mm |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12427010
|
Tenak™
TE29336 |
560 x 139 x 385 mm |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12437010
|
Tenak™
TE29350 |
680 x 139 x 170 mm |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12457000
|
Tenak™
TE29300 |
420 x 139 x 170 mm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12467000
|
Tenak™
TE29304 |
420 x 139 x 225 mm |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12467010
|
Tenak™
TE29362 |
680 x 139 x 325 mm |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12477000
|
Tenak™
TE29308 |
420 x 139 x 280 mm |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
- Available in two different widths
- Manufactured from stainless steel
Especificaciones
Gradilla de bandeja doble | |
Sí | |
Muestras de tamaño especial | |
1 paquetes | |
139 mm |
Tapa | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 paquetes |