Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas de acero inoxidable para baños de ultrasonidos análogos Transsonic
Una cubierta segura y duradera para completar sus unidades de limpieza ultrasónica. Las cubiertas de acero inoxidable Fisherbrand™ para unidades ultrasónicas análogas Transsonic son fuertes, sin preocupaciones y cumplen con altos estándares de seguridad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Descripción
- Fácil de limpiar.
- Superficies lisas y de corte limpio
- Satisface las altas exigencias de higiene de los usuarios
- Disponible en una variedad de estilos para adaptarse a modelos concretos (rectangular/cuadrada, redonda, con orificios para vaso de precipitados o sin ellos)
Especificaciones
Tapa de baño | |
Sin orificios para vaso de precipitados | |
rectangular/cuadrada |
Unidades de ultrasonidos análogas Transonic T 1040/H | |
Acero inoxidable |