Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas de acero inoxidable para baños de ultrasonidos análogos Transsonic
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Fácil de limpiar.
- Superficies lisas y de corte limpio
- Satisface las altas exigencias de higiene de los usuarios
- Disponible en una variedad de estilos para adaptarse a modelos concretos (rectangular/cuadrada, redonda, con orificios para vaso de precipitados o sin ellos)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapa de baño |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad ultrasónica analógica transónica, T 310, T 310/H |
| Incluye | Agujeros para 2 vasos de precipitados |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangular/cuadrado |