Learn More
Bochem™ Jarra medidora graduada cónica de acero inoxidable
Marca: Bochem™ 8640
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
1000 ml | |
Cónicos | |
165 mm |
Acero inoxidable | |
Bidón medidor | |
125 mm |