Learn More
Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers
With spring locks mounted on each shelf to secure cryoboxes. Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate.
Marca: Tenak™ TE24464
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- Disponibles en diversas alturas
- Se puede utilizar con todos los modelos de congelador
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Cierre de resorte | |
Cajas (14) | |
Congelador horizontal | |
140 x 140 x 504 mm | |
504 mm | |
140 mm |
Gradilla cómoda | |
Acero inoxidable | |
1/pack | |
140 mm | |
32 mm |