Learn More
Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers
With spring locks mounted on each shelf to secure cryoboxes. Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate.
95.40€ - 108.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla cómoda |
---|---|
Incluye | Cierre de resorte |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congelador horizontal |
Cantidad | 1/pack |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15260794
|
Tenak™
TE24460 |
Cajas (10) |
95.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280794
|
Tenak™
TE24464 |
Cajas (14) |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15290794
|
Tenak™
TE24465 |
Cajas (15) |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in a range of heights
- Can be used with all freezer models
- Sold without cryoboxes
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
Acero inoxidable | |
1/pack | |
32 mm |
Cierre de resorte | |
Congelador horizontal | |
140 mm | |
140 mm |