Learn More
RUBIS Pinzas para manipular obleas, A prueba de descargas electrostáticas (ESD)
Pinzas para manipulación de obleas - Acero inoxidable antimagnético/antiácido, mango dentado
Marca: RUBIS 43LB8PEEK
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- PEEK-Kunststoffspitzen
- ESD-sicher
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Especificaciones
Punto de PEEK | |
5.31 in. | |
135 mm | |
1 unidad | |
Obleas para pinzas |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 8 in. Handling | |
Acero inoxidable antiácido/antimagnético | |
Pinzas para manipular obleas | |
27 mm |